Print…
Diisopropilamina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Isopropyl-2-propanamine
219432500 219430010 219430051
ACRO219432500EA 26.2 EUR
ACRO219432500 ACRO219430010 ACRO219430051
Diisopropilamina 99+%
Diisopropilamina
Fórmula: C₆H₁₅N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 84
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.716 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008862
Número CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA