Print…
Diisopropilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Isopropyl-2-propanamine
149460010 149460025
149460010.EA 59.4 EUR
149460010. 149460025.
Diisopropilamina 99%
Diisopropilamina
Fórmula: C₆H₁₅N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 84
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.716 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008862
Número CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %