Print…
Dipropilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Propyl-1-propanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D214752-1L D214752-500ML
SIALD214752-1LEA 79.8 EUR
SIALD214752-1L SIALD214752-500ML
Dipropilamina, Sigma-Aldrich®
Dipropilamina
Fórmula: C₆H₁₅N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 109.4
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0.738 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 7
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009362
Número CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03406