Print…
Dipropilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Propyl-1-propanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
8.03548.0100EA 28.4 EUR
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
Dipropilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Dipropilamina
Fórmula: C₆H₁₅N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 109.4
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0.738 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 7
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009362
Número CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,03406
Encomendar
Solubility 35 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 38 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.3 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
pH (1 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 260 °C