Dipropilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Propyl-1-propanamine
L15808.AE
L15808.AP
L15808.AEEA
28.3
EUR
L15808.AE
L15808.AP
Dipropilamina 99%
Dipropilamina
Purity: 99%
CAS No.: 142-84-7
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -63°
Boiling Point: 109-110°
Beilstein Reference: 505974
Merck Reference: 14,3343
UN No.: 2383
MDL No.: MFCD00009362
Fórmula:
C₆H₁₅N Peso Molecular: 101.19 g/mol Ponto de ebulição: 109…110 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0.738 Ponto de Inflamação: 7 °C (45 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009362 Número CAS: 142-84-7 EINECS: 205-565-9 UN: 2383 ADR: 3 II Merck Index: 12,03406 |