Print…
Dipropilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Propyl-1-propanamine
117490010 117492500
ACRO117490010EA 39.2 EUR
ACRO117490010 ACRO117492500
Dipropilamina 99%
Dipropilamina
Fórmula: C₆H₁₅N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 109.4
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0.74 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009362
Número CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03406
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %