Print…
Dimetilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
295280-100G 295280-1KG 295280-400G
SIAL295280-100GEA 372 EUR
SIAL295280-100G SIAL295280-1KG SIAL295280-400G
Dimetilamina, Sigma-Aldrich®
Dimetilamina
Fórmula: C₂H₇N
Peso Molecular: 45.08 g/mol
Ponto de ebulição: 6.9
Ponto de Fusão: –92.8 °C
Densidade: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008288
Número CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1032
ADR: 2
Merck Index: 12,03278