Print…
1,9-Diaminononane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L02043.06 L02043.14
L02043.06EA 179 EUR
L02043.06 L02043.14
1,9-Diaminononane 98%
1,9-Diaminononane
Purity: 98% CAS No.: 646-24-2 Molecular Formula: H2N(CH2)9NH2 Formula Weight: 158.29 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 258-259° Beilstein Reference: 1737533 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008251
Fórmula: C₉H₂₂N₂
Ponto de ebulição: 258…259 °C
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008251
Número CAS: 646-24-2
EINECS: 211-470-3
UN: 3259
ADR: 8,III