Print…
1,8-Diaminooctane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D22401-100G D22401-25G
SIALD22401-100GEA 127 EUR
SIALD22401-100G SIALD22401-25G
1,8-Diaminooctane, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminooctane
Fórmula: C₈H₂₀N₂
Ponto de ebulição: 241 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008248
Número CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II