1,8-Diaminooctane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
112310250
112311000
112315000
ACRO112310250EA
30.5
EUR
ACRO112310250
ACRO112311000
ACRO112315000
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Fórmula:
C₈H₂₀N₂ Ponto de ebulição: 225…226 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 50…54 °C Densidade: 0,83 g/cm³ (60 °C) Ponto de Inflamação: 115 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008248 Número CAS: 373-44-4 EINECS: 206-764-3 UN: 3259 ADR: 8,II |
Appearance | White to yellow Fused crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |