Hexametilenodiamina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14212.22
A14212.36
A14212.22EA
32.7
EUR
A14212.22
A14212.36
Hexametilenodiamina ≥98%
Hexametilenodiamina
Purity: 98+%
CAS No.: 124-09-4
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 199-204°
Beilstein Reference: 1098307
Merck Reference: 14,4695
UN No.: 2280
MDL No.: MFCD00008243
Fórmula:
C₆H₁₆N₂ Ponto de ebulição: 199…204 °C Ponto de Fusão: 39…43 °C Densidade: 0,840 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008243 Número CAS: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 UN: 2280 ADR: 8,III Merck Index: 14,4695 |