Print…
Hexametilenodiamina 99.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
120640010 120641000 120645000 120640051
ACRO120640010EA 134 EUR
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000 ACRO120640051
Hexametilenodiamina 99.5+%
Hexametilenodiamina
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 204…205 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Densidade: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008243
Número CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713
Encomendar
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %