Print…
1,5-Diaminopentane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,5-Pentanediamine, Pentamethylendiamine, Cadaverine, Cadavarine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
33211-10ML-F 33211-50ML-F
SIAL33211-10ML-FEA 232 EUR
SIAL33211-10ML-F SIAL33211-50ML-F
1,5-Diaminopentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Diaminopentane
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 178
Densidade: 0.9174 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008239
Número CAS: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01645