Print…
1,3-Diaminopropane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08272.0100 8.08272.0500 8.08272.7500 8.08272.9045
8.08272.0100EA 31.5 EUR
8.08272.0100 8.08272.0500 8.08272.7500 8.08272.9045
1,3-Diaminopropane para síntese, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopropane
Fórmula: C₃H₁₀N₂
Peso Molecular: 74.13 g/mol
Ponto de ebulição: 140
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0.863 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008228
Número CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) I
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -12 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 137 - 140 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure  - 10 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.4575 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 15.2 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C