Print…
1,3-Diaminopropane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11932.0F A11932.AE A11932.AP
A11932.0FEA 228 EUR
A11932.0F A11932.AE A11932.AP
1,3-Diaminopropane 98%
1,3-Diaminopropane
Purity: 98% CAS No.: 109-76-2 Molecular Formula: H2N(CH2)3NH2 Formula Weight: 74.13 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4573 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: -12° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 605277 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00008228
Fórmula: C₃H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 134…136 °C
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0,888
Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008228
Número CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,II