Print…
1,3-Diaminopropane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
112350010 112352500 112350500
ACRO112350010EA 157 EUR
ACRO112350010 ACRO112352500 ACRO112350500
1,3-Diaminopropane 99%
1,3-Diaminopropane
Fórmula: C₃H₁₀N₂
Peso Molecular: 74.13 g/mol
Ponto de ebulição: 140 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0.88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008228
Número CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4585 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥98.5 %