1,2-Propilenodiamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,2-Diaminopropane
B24489.AE
B24489.AK
B24489.AP
B24489.AU
B24489.AEEA
30.1
EUR
B24489.AE
B24489.AK
B24489.AP
B24489.AU
1,2-Propilenodiamina 99%
1,2-Propilenodiamina
Purity: 99%
CAS No.: 78-90-0
Molecular Formula: C3H10N2
Formula Weight: 74.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: ca -37°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 605274
Merck Reference: 14,7852
UN No.: 2258
MDL No.: MFCD00008089
Fórmula:
C₃H₁₀N₂ Ponto de ebulição: 119…120 °C Ponto de Fusão: ∼–37 °C Densidade: 0,869 Ponto de Inflamação: 34 °C (93 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008089 Número CAS: 78-90-0 EINECS: 201-155-9 UN: 2258 ADR: 8,II Merck Index: 14,7852 |