Print…
1,2-Propilenodiamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Diaminopropane
152400010 152400025 152402500
ACRO152400010EA 134 EUR
ACRO152400010 ACRO152400025 ACRO152402500
1,2-Propilenodiamina 99%
1,2-Propilenodiamina
Fórmula: C₃H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 119…120 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008089
Número CAS: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08037
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA