Print…
Etilenodiamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
391085-100ML 391085-1L
SIAL391085-100MLEA 149 EUR
SIAL391085-100ML SIAL391085-1L
Etilenodiamina, Sigma-Aldrich®
Etilenodiamina
Fórmula: C₂H₈N₂
Ponto de ebulição: 117 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8,5 °C
Densidade: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008204
Número CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM