Print…
Etilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
8.00947.0100EA 26.4 EUR
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
Etilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Etilenodiamina
Fórmula: C₂H₈N₂
Ponto de ebulição: 117 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8,5 °C
Densidade: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008204
Número CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 11 °C
Molar Mass 60.10 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Explosion Limit 2.5 - 16.3 %(V)
Density 0.897 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material