Print…
Etilenodiamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
118420010 118420025 118420100
ACRO118420010EA 45.6 EUR
ACRO118420010 ACRO118420025 ACRO118420100
Etilenodiamina 99%
Etilenodiamina
Fórmula: C₂H₈N₂
Ponto de ebulição: 117…118 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 11 °C
Densidade: 0,898 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008204
Número CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Salicylic acid ≤0.04 % (HOC6H4COOH)
Insoluble matter ≤0.02 %