Print…
Taurina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Aminoethanesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
8.08616.0005EA 29.8 EUR
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
Taurina para síntese, Sigma-Aldrich®
Taurina
Fórmula: C₂H₇NO₃S
Peso Molecular: 125.15 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008197
Número CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Encomendar
Solubility 65 g/l (12 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 125.15 g/mol