Print…
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS), Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08387.0500 1.08387.2500
1.08387.0500EA 66.9 EUR
1.08387.0500 1.08387.2500
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS), Millipore®
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Densidade: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004679
Número CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM