Print…
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) ≥99%, Electran para eletroforese
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
443866GEA 314 EUR
443866G
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) ≥99%, Electran para eletroforese
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso Molecular: 121,14 g/mol
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Densidade: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004679
Número CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Encomendar
Assay Min. 99.00 %
Appearance White crystalline powder
Identity (IR) Passes test
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Absorbance (260 nm) (10 %) Max. 0.030
Absorbance (280 nm) (10 %) Max. 0.020
pH (20°C; 1 mol/l) 10.50 - 11.50
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Water Max. 0.3 %
Cu (Copper) Max. 0.0001 %
Fe (Iron) Max. 0.0001 %
Pb (Lead) Max. 0.0001 %