Print…
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) 99,9, ultrapure
Fornecedor: PanReac AppliChem
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
A1086.1000 A1086.5000 A1086.9010
A1086.1000EA 114 EUR
A1086.1000 A1086.5000 A1086.9010
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) 99,9, ultrapure
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso Molecular: 121.14 g/mol
Ponto de ebulição: 357
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Densidade: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004679
Número CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (titr.) min. 99.9 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 11.5
Water max. 0.2 %
Cu max. 0.0001 %
Fe max. 0.0001 %
PB max. 0.0001 %
A (1 cm/1 M in H2O) at 430 nm max. 0.004
A (1 cm/1 M in H2O) at 260 nm 0.03
A (1 cm/1 M in H2O) at 280 nm 0.02