Print…
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) 99.85% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
327360010 327360050
ACRO327360010EA 218 EUR
ACRO327360010 ACRO327360050
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) 99.85% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃
Ponto de ebulição: 219…220 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004679
Número CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear and free of haze
UV at 260 nm A: ≤0.03
pH 10.0 to 11.7 (5 % at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.80 %
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Arsenic (As) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Insoluble matter ≤0.0005 %