Print…
5-Aminopentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Amino-1-pentanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
123048-10G 123048-50G
SIAL123048-10GEA 79 EUR
SIAL123048-10G SIAL123048-50G
5-Aminopentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
5-Aminopentan-1-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 36 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008237
Número CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8,III