Print…
4-Aminobutan-2-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
330230010 330230050
ACRO330230010EA 167 EUR
ACRO330230010 ACRO330230050
4-Aminobutan-2-ol 98%
4-Aminobutan-2-ol
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de ebulição: 103…104 °C (34 mmHg)
Densidade: 0,93 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216936
Número CAS: 39884-48-5
EINECS: 254-673-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4518 to 1.4538 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %