4-Aminobutan-1-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12680.03
A12680.06
A12680.14
A12680.03EA
31.9
EUR
A12680.03
A12680.06
A12680.14
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 13325-10-5
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 206°
Beilstein Reference: 1731411
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008230
Fórmula:
C₄H₁₁NO Ponto de ebulição: 206 °C Ponto de Fusão: 16…18 °C Densidade: 0,967 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008230 Número CAS: 13325-10-5 EINECS: 236-364-4 UN: 2735 ADR: 8,III |