3-Amino-1-propanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 156-87-6
Molecular Formula: H2N(CH2)3OH
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
Melting Point: 11°
Boiling Point: 184-187°
Beilstein Reference: 741855
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008223
Fórmula:
C₃H₉NO Ponto de ebulição: 184…187 °C Ponto de Fusão: 11 °C Densidade: 0,983 Ponto de Inflamação: 101 °C (214 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008223 Número CAS: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |