3-Amino-1-propanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
104465000
104460050
104460025
ACRO104465000EA
76.8
EUR
ACRO104465000
ACRO104460050
ACRO104460025
3-Amino-1-propanol 99%
3-Amino-1-propanol
Fórmula:
C₃H₉NO Ponto de ebulição: 187…188 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 10…12 °C Densidade: 0,982 g/cm³ Ponto de Inflamação: 101 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008223 Número CAS: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |