Print…
Etanolamina, EMPROVE® EXPERT BP, NF BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: 2-Aminoetanol
1.37044.2500 1.37044.9025 1.37044.9180 1.37044.0100
1.37044.2500EA 233 EUR
1.37044.2500 1.37044.9025 1.37044.9180 1.37044.0100
Etanolamina, EMPROVE® EXPERT BP, NF BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Etanolamina
Fórmula: NH₂CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 61.08 g/mol
Ponto de ebulição: 171
Ponto de Fusão: 10.5
Densidade: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008183
Número CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM