Etanolamina, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Perigo
|
1.00844.2500
1.00844.9025
1.00844.9180
1.00844.2500EA
180
EUR
1.00844.2500
1.00844.9025
1.00844.9180
Etanolamina, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, SAFC®
Etanolamina
Fórmula:
NH₂CH₂CH₂OH Ponto de ebulição: 171 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 10,5 °C Densidade: 1,0164 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 93 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008183 Número CAS: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8,III Merck Index: 13,03762 |