Etanolamina 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 141-43-5
Molecular Formula: HOCH2CH2NH2
Formula Weight: 61.08
Flash Point: 93°(199°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.012
Refractive Index: 1.4540
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 10°
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 505944
Merck Reference: 14,3727
UN No.: 2491
MDL No.: MFCD00008183
Fórmula:
NH₂CH₂CH₂OH Ponto de ebulição: 169…170 °C Ponto de Fusão: 10 °C Densidade: 1,012 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008183 Número CAS: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8,III Merck Index: 14,3727 |