Print…
1-Aminobutan-2-ol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-2-butanol, Monobutanolamine, 1-Aminobutan-2-ol
A0823-25ML A0823-5ML
TCIAA0823-25MLEA 260 EUR
TCIAA0823-25ML TCIAA0823-5ML
1-Aminobutan-2-ol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Aminobutan-2-ol
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de ebulição: 169°C
Número MDL : MFCD00059196
Número CAS: 13552-21-1
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08c706868c4ec18c0787ce928e3a1c174ccb4d&vid=6b08c706868c4ec18c0787ce928e3a1c174ccb4d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %