Print…
2-(2-Aminoethoxy)ethanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18431.0100 8.18431.0500
8.18431.0100EA 57 EUR
8.18431.0100 8.18431.0500
2-(2-Aminoethoxy)ethanol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Peso Molecular: 105.14 g/mol
Ponto de ebulição: 220
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1.0966 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008181
Número CAS: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8 III
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Molar Mass 105.14 g/mol
Boiling Point 125 - 131 °C (30 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Explosion Limit 2.0 - 15.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C