Print…
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 286 EUR
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Peso Molecular: 105.14 g/mol
Ponto de ebulição: 218…224 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –12.5 °C
Densidade: 1.06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008181
Número CAS: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %