Print…
Isopropilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Aminopropano
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
471291-250ML 471291-25ML 471291-18L 471291-1L 471291-2L
SIAL471291-250MLEA 50.2 EUR
SIAL471291-250ML SIAL471291-25ML SIAL471291-18L SIAL471291-1L SIAL471291-2L
Isopropilamina, Sigma-Aldrich®
Isopropilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 32.4
Ponto de Fusão: –101 °C
Densidade: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008082
Número CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3 I
Merck Index: 13,05229