Print…
Propilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Aminopropano
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
109819-1L 109819-250ML
SIAL109819-1LEA 74.8 EUR
SIAL109819-1L SIAL109819-250ML
Propilamina, Sigma-Aldrich®
Propilamina
Fórmula: H₃CCH₂CH₂NH₂
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 48
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.7175 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008205
Número CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08028