Print…
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O1408-3KG O1408-500G
SIALO1408-3KGEA 393 EUR
SIALO1408-3KG SIALO1408-500G
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Octadecylamine
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 349 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Densidade: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008159
Número CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III