Print…
Dodecilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D222208-100ML D222208-1L D222208-500ML
SIALD222208-100MLEA 85.4 EUR
SIALD222208-100ML SIALD222208-1L SIALD222208-500ML
Dodecilamina, Sigma-Aldrich®
Dodecilamina
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Peso Molecular: 185.35 g/mol
Ponto de ebulição: 247
Ponto de Fusão: 25…28 °C
Densidade: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008154
Número CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8 II