Print…
Isotiocianato de etilo 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
376860050 376860250 376861000
ACRO376860050EA 19.3 EUR
ACRO376860050 ACRO376860250 ACRO376861000
Isotiocianato de etilo 96%
Isotiocianato de etilo
Fórmula: C₃H₅NS
Ponto de ebulição: 130…132 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 0,995 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004820
Número CAS: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03848
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %