1-Propyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14499.06
A14499.14
A14499.06EA
53.6
EUR
A14499.06
A14499.14
1-Propyl isothiocyanate ≥97%
1-Propyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 628-30-8
Molecular Formula: CH3(CH2)2NCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5040
Odour: Pungent
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1740199
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004823
Fórmula:
C₄H₇NS Ponto de ebulição: 152…154 °C Densidade: 0,977 Ponto de Inflamação: 46 °C (114 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004823 Número CAS: 628-30-8 EINECS: 211-035-8 UN: 2924 ADR: 3,III |