Print…
1-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyl isothiocyanate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
253790-25G 253790-5G
SIAL253790-25GEA 251 EUR
SIAL253790-25G SIAL253790-5G
1-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl isothiocyanate
Fórmula: C₅H₉NS
Peso Molecular: 115.2 g/mol
Ponto de ebulição: 66
Densidade: 0.9559 g/cm³ (11.2 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004824
Número CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 1693
ADR: 6.1 II