1-Butyl isothiocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Butyl isothiocyanate
A10935.06
A10935.14
A10935.22
A10935.06EA
45
EUR
A10935.06
A10935.14
A10935.22
1-Butyl isothiocyanate ≥98%
1-Butyl isothiocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 592-82-5
Molecular Formula: C5H9NS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Pungent
Boiling Point: 63-65°/11mm
Beilstein Reference: 906839
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004824
Fórmula:
C₅H₉NS Peso Molecular: 115.2 g/mol Ponto de ebulição: 63…65 °C (11 mmHg) Densidade: 0.954 Ponto de Inflamação: 66 °C (150 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004824 Número CAS: 592-82-5 EINECS: 209-770-4 UN: 2922 ADR: 8 III |