Print…
Isocianato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E33300-25G E33300-5G
SIALE33300-25GEA 178 EUR
SIALE33300-25G SIALE33300-5G
Isocianato de etilo, Sigma-Aldrich®
Isocianato de etilo
Fórmula: C₃H₅NO
Ponto de ebulição: 60 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < –50 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3,I