Print…
Octadecyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O1807-100G O1807-500G
SIALO1807-100GEA 91.2 EUR
SIALO1807-100G SIALO1807-500G
Octadecyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Octadecyl isocyanate
Fórmula: C₁₉H₃₇NO
Ponto de ebulição: 140…141 °C (0,4 mmHg)
Ponto de Fusão: 15…16 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002041
Número CAS: 112-96-9
EINECS: 204-019-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III