Print…
Butyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Butyl isocyanate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B95736-25ML B95736-5ML
SIALB95736-25MLEA 176 EUR
SIALB95736-25ML SIALB95736-5ML
Butyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Butyl isocyanate
Fórmula: C₅H₉NO
Peso Molecular: 99.13 g/mol
Ponto de ebulição: 112
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 19
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002046
Número CAS: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN: 2485
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,01574