Diisocianato de hexametileno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
Purity: 98+%
CAS No.: 822-06-0
Molecular Formula: OCN(CH2)6NCO
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 130°(266°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.05
Refractive Index: 1.4520
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 956709
UN No.: 2281
MDL No.: MFCD00002047
Fórmula:
C₈H₁₂N₂O₂ Ponto de ebulição: 255 °C Ponto de Fusão: –67 °C Densidade: 1,05 Ponto de Inflamação: 130 °C (266 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002047 Número CAS: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 UN: 2281 ADR: 6.1,II |