Print…
1,4-Diisocyanatobutane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
314380010 314380050 314380250
ACRO314380010EA 79.8 EUR
ACRO314380010 ACRO314380050 ACRO314380250
1,4-Diisocyanatobutane 97%
1,4-Diisocyanatobutane
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 102…104 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 185…187 °C
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075559
Número CAS: 4538-37-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %